Learn More
Qorpak X50 SQUARE BOTTLE HDPE 2L Artikelnummer.: 11860060
Zum Warenkorb hinzufügen
Qorpak X50 SQUARE BOTTLE HDPE 2L
Artikelnummer. 11860060
2000mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000mL
Artikelnummer. 11860060
Marke: Qorpak 0608900
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These HDPE Square Jugs are priced for one-time use.
  • The narrow-mouth and watertight polypropylene (PP) cap prevent spills.
  • Integral handle allows easy pouring.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000mL
Farbe Translucent
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Material Polyethylen, HDPE
Menge 50 Pk.
Breite (metrisch) 9.95 cm
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Yes
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Single-use
Öffnung Eng
Form Round Jug
Höhe (metrisch) 22.96 cm
Produkttyp Runder Krug
Breite (angloamerikanisch) 3.92 in.
Höhe (angloamerikanisch) 9.04 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38-400
Durchmesser (metrisch) 7.6 cm
Verschlusstyp Lid
Name des Produkts
Qorpak X50 SQUARE BOTTLE HDPE 2L >