Learn More
Ratiolab™ HDPE-Pasteurpipette
Artikelnummer. 10201351
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
1 ml
1.5 ml
3 ml
6 ml
10 ml
Länge (metrisch):
144 mm
144 mm
148 mm
150 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
400 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10201351
Marke: Ratiolab™ 2600171
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Diese Pipetten eignen sich für die einfache und sichere Handhabung von Flüssigkeiten.Ratiolab™ HDPE-Pasteurpipetten verfügen über eine geringe Affinitätsfläche, die den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen durch Bindung reduziert.
  • Kein Risiko für Kreuzkontaminationen oder Verschleppung
  • Keine Gefahr für Glasbruch und der daraus entstehenden Gefahr, dass infektiöses Material freigesetzt wird
  • Transparente Konstruktion aus Polyethylen
  • Gegen biologische Flüssigkeiten und die meisten Säuren inert
  • Weicher, elastischer Kolben
  • Gratlose Öffnung für ordentliches, sauberes und präzises Dosieren
  • Deutlich sichtbare, eingeprägte Graduierungen
  • Gassterilisiert und einzeln verpackt
  • BSE-frei
  • Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
Beschreibung Gehäuselänge: 150mm
Material HDPE
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelanalyse
Menge 500 pro Packung
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Typ Pasteur-Pipette