Learn More
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche, rechteckig, naturfarben
Artikelnummer. 17838107
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 L
0,25 L
0,5 l
1 L
Packungsgröße:
1 Stück
108 Stück
205 Stück
381 Stück
648 Stück
Artikelnummer. 17838107
Marke: Kautex™ 2000070522
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Vierkantig, aus PE-HD naturfarben oder PVC glasklar. Geriffelte Seiten für sicheren Halt. Hohe Stabilität. Auslaufsicher.
  • Anwendungsbereiche:
  • Verpacken, Lagern, Versenden, Dosieren.
  • Für PE-HD Flaschen vier Verschlussarten (auch mit Spritzverschluss verwendbar). Verschlüsse bitte separat bestellen.
  • Volumen: 500mL
  • φ Hals: 19,0mm
  • B/T/H: 63,5/54,5/180,0mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,5 l
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 19mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Verpackung, Dispensieren, Versand
Material HDPE
Halsausführung Eng
Closure Included NEIN
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 180 mm
Produkttyp Enghalsflasche