Learn More
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche 308/310 Serie, naturfarben
Diese Kautex™ Enghalsflaschen aus HDPE der Serien 308/310 eignen sich zum Verpacken, Versenden und Lagern. Sie eignen sich zum Befüllen mit gefährlichen Flüssigkeiten sowie für deren Transport und sind UN-zugelassen für Flüssigkeiten. Die Größen 1000 und 2500 ml zeichnen sich durch ein eingelassenes Beschriftungsfeld aus.
2.85 € - 358.00 €
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28.7 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Probenversand, Postversand, Lagerung |
Material | HDPE |
Halsausführung | Eng |
Öffnung | Eng |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10559912
|
Kautex™
2000084464 |
0.5 l | Naturfarben |
358.00 €
120 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10346211
|
Kautex™
2000084464 |
0.5 l | Naturfarben | N/A | |||||
15500981
|
Kautex™
2000084152 |
1 l | Naturfarben |
335.00 €
64 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10339790
|
Kautex™
2000084153 |
2.5 l | Naturfarben |
15.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10028081
|
Kautex™
2000084486 |
2.5 l | Schwarz |
270.00 €
26 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Optimierter Griff für ein sichere und bequeme Handhabung.
- Eingelassenes Kennzeichnungsfeld bei den Größen 1000 und 2500 ml.
- UN-Genehmigung für Flüssigkeiten
Spezifikation
28.7 mm | |
HDPE | |
Eng |
Verpackung, Probenversand, Postversand, Lagerung | |
Eng |