Learn More
Masterflex™ HDPE-Außengewindeadapter
Diese einfachen, kostengünstigen Anschlüsse lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi). Cole-Parmer™ Verbinder aus Polyethylen mit Adapter für Rohre mit Außengewinde sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge ausgelegt.
20.25 € - 23.75 €
Spezifikation
Produkttyp | Adapter für männliches Gewinde |
---|---|
Material | HDPE |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
Verpackungsmenge | 10/Packung |
Form | Gerade |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11795479
|
Masterflex™
30621-52 |
Für 1/4 in. x 3/8 in. Schlauch-ID |
23.75 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11750439
|
Masterflex™
30621-31 |
Für 1/8 x 1/4 in. Schlauch-ID |
20.25 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Lieferbar in einer Vielzahl an Materialien und Konfigurationen
- Adapter für ein männliches NPT-Gewinde auf einen Schlauchanschluss
Spezifikation
Adapter für männliches Gewinde | |
-50 °C | |
Gerade |
HDPE | |
10/Packung | |
85 °C |