Learn More
Buerkle™ HDPE Kanister Artikelnummer.: 16339541
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ HDPE Kanister
Product Code. 16339541 Shop All Bürkle Products
2,5 l, 153 x 115 x 208 mm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
2,5 l
5 l
10 L
20 L
30 L
Abmessungen (L x B x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Artikelnummer. 16339541
Marke: Buerkle™ 14270002
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kanister für Lagerung oder Transport. Kanister mit UN-Transportgenehmigung und manipulationssicherer Dichtung.
  • Zum Lagern und Transportieren
  • HDPE
  • Mit UN-Zulassung für den Transport
  • Schraubverschluss mit Auslaufhahn als Zubehör erhältlich
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch) 0,66 gal.
Kapazität (metrisch) 2,5 l
Zertifizierung/Konformität UN-Zulassung 3H1/Y1.6/150
Verschlussfarbe Rot
Verschlussgröße DIN45
Verschlusstyp Tamper-evident Screw Cap
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Kanister
Abmessungen (L x B x H) 153 x 115 x 208 mm
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) UN-Transport
Höhe (angloamerikanisch) 5.53 in.
Höhe (metrisch) 208 mm
Länge (angloamerikanisch) 6.02 in.
Länge (metrisch) 153 mm
Material HDPE
Produkttyp Kanister
Form Quadratisch
Breite (angloamerikanisch) 5.53 in.
Breite (metrisch) 115 mm
Show More Show Less
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    42
    Stunden
    20
    Minuten
    24
    Sekunden
    47
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ HDPE Kanister >