Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE
Kapazität (metrisch): 5 l
Marke: Kautex™ 2000092562
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
- Naturfarben oder blau
- UN-Zulassung für: 2.5 bis 5 l- und 10 bis 30 l-Kanister
- Kappen sind separat erhältlich; siehe schwarze Schraubkappen (2000095946)