missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Industrieller HDPE-Eimer
Huenersdorf™ Industrielle Behälter aus HDPE eignen sich für alle Laboranwendungen. Sie sind lebensmittelecht und erleichtern dank ihres Ausgießers die Handhabung.
Marke: Huenersdorf™ 941100
Beschreibung
- Rund mit Ausguss
- Naturfarben
- Säurebeständiges Polyethylen (HDPE)
- Geprägte Skala und Kunststoffgriff Industriebecher mit Ausguss für sichere Handhabung
Spezifikation
Industrieller Eimer | |
HDPE | |
Rund | |
283 mm | |
Je 1 |
10,5 l | |
Naturfarben | |
286 mm | |
Ausguss |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur