missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Industrieller HDPE-Eimer
Huenersdorf™ Industrielle Behälter aus HDPE eignen sich für alle Laboranwendungen. Sie sind lebensmittelecht und erleichtern dank ihres Ausgießers die Handhabung.
Marke: Huenersdorf™ 943100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64800kg
Beschreibung
- Quadrat
- Naturfarben
- Säurebeständiges Polyethylen (HDPE)
- Geprägte Skala und Kunststoffgriff Industriebecher für sichere Handhabung
Spezifikation
Industrieller Eimer | |
HDPE | |
292 mm | |
Quadrat |
14 l | |
292 x 292 x 292 mm | |
292 mm |