Learn More
Huenersdorf™ Industrieller HDPE-Eimer
Huenersdorf™ Industrielle Behälter aus HDPE eignen sich für alle Laboranwendungen. Sie sind lebensmittelecht und erleichtern dank ihres Ausgießers die Handhabung.
Marke: Huenersdorf™ 942100
9.60 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.81000kg
Beschreibung
- Rund mit Ausguss
- Naturfarben
- Säurebeständiges Polyethylen (HDPE)
- Geprägte Skala und Kunststoffgriff Industriebecher mit Ausguss für sichere Handhabung
Spezifikation
Industrieller Eimer | |
HDPE | |
315 mm |
17 l | |
Kunststoff |