Learn More
Kartell™ HDPE-Universaltrichter
Sie sind aus HDPE gefertigt und zeichnen sich daher durch optimale Festigkeit und chemische Beständigkeit aus. Kartell™ HDPE-Universaltrichter gewährleisten Sicherheit und Genauigkeit beim Befüllen von Flaschen im Labor.
Marke:  Kartell™ 0417100
10.97 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21718" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15845587
  • 12.25 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet eine optimale Festigkeit und chemische Beständigkeit.Kartell™ HDPE-Allzwecktrichter bieten Sicherheit und Präzision bei der Befüllung von Flaschen im Labor.
  • Geeignet für eine Vielzahl von Flüssigkeiten
  • Überstand am Rand reduziert mögliches Überlaufen
  • Äußere Verrippung beseitigt Gegendruck  
  • Aufhängung für Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
80 mm
13 mm
Geeignet für eine Vielzahl an Flüssigkeiten
100 ml
HDPE
27 mm