Learn More
Kautex™ HDPE-Tropfflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Klebstoffe
- HDPE
- Naturfarben
- Rund
- Ohne Verschluss
- Geeignet für Klebstoffe
- HDPE
- Natürliche Farbe
- Rund
- Ohne Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 12.7 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Klebstoffe geeignet |
| Material | HDPE |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Produkttyp | Tropfflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 24 mm |