Beschreibung
- Geeignet für Klebstoffe
- HDPE
- Naturfarben
- Rund
- Ohne Verschluss
- Geeignet für Klebstoffe
- HDPE
- Natürliche Farbe
- Rund
- Ohne Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Farbe | Naturfarben |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 12.7 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Klebstoffe geeignet |
Material | HDPE |
Höhe (metrisch) | 64,5 mm |
Produkttyp | Tropfflasche |
Durchmesser (metrisch) | 31.3 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ HDPE-Tropfflasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur