Learn More
KARTELL HDPE Dispenser Bottle Artikelnummer.: 16609931
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
KARTELL HDPE Dispenser Bottle
Artikelnummer. 16609931
500 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Artikelnummer. 16609931
Marke: KARTELL 0032800
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The HDPE Dispenser Bottle is suitable for the single or continous dispensing of liquids.
  • Dispensing bottle
  • Suitable for liquids single and/or continuous dispensing
  • Material: HDPE (bottle), PP (dispenser)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe White
Material HDPE, Polypropylene
Anzahl pro Karton 150
Anzahl pro Packung 5
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität Keine
Closure Included Yes
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Eng
Form Rund
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Produkttyp Spenderflaschen
Verschlussgröße 22.5 mm
Name des Produkts
KARTELL HDPE Dispenser Bottle >