Learn More
SCAT Auffangwanne
SCAT Auffangwannen nehmen Chemikalien sicher auf, sollte Ihr Kanister undicht sein oder überlaufen.
Marke: SCAT 117985
279.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Passend für unterschiedlichste Kanister
- Fangen gefährliche Flüssigkeiten auf, falls der Kanister überläuft oder undicht ist
- Verfügbar mit Sockeleinsatz, so bleiben Ihre Kanister immer sauber und trocken
- Optional in elektrisch ableitfähigem Material
- Aus PE-HD oder PE-HD-ec
- Hohe chemische Beständigkeit
Spezifikation
10.5 L | |
Auffangschale mit Basiseinsatz, PE-HD elektrostatisch leitfähig, Abmessungen (B x H x T): 285 x 95 x 385 mm (innen), Abmessungen (B x H x T): 355 x 135 x 445 mm (außen) | |
135 mm (außen), 95 mm (innen) | |
HDPE | |
285 mm (innen), 355 mm (außen) | |
Umgang mit Gefahrstoffen | |
1 Stk. | |
Rechteckig |
Inner: 385 x 285 x 95 mm - Outer: 445 x 355 x 135 mm | |
Schwarz | |
445 mm (außen), 385 mm (innen) | |
Auffangtablett | |
Abfallkanister | |
Basiseinsatz | |
PE-HD elektrisch ableitfähig | |
Nicht autoklavierbar |