Learn More
SCAT Auffangwanne
Artikelnummer. 10334320 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.5 L
12 L
23 l
24 L
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10334320
Marke: SCAT 108981
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SCAT Auffangwannen nehmen Chemikalien sicher auf, sollte Ihr Kanister undicht sein oder überlaufen.
  • Geeignet für eine Vielzahl an Kanistern
  • Auffangen von Flüssigkeit im Falle einer Leckage
  • Mit Basiseinsatz erhältlich, damit die Kanister stets sauber und trocken bleiben
  • Optional mit elektrostatisch leitfähigem Material
  • Hergestellt aus PE-HD oder optional PE-HD-ec
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 12 L
Abmessungen (L x B x H) Innen: 300 x 200 x 200 mm - Außen: 325 x 225 x 215 mm
Beschreibung Auffangschale, PE-HD elektrostatisch leitfähig, Abmessungen (B x H x T): 200 x 200 x 300 mm (innen), Abmessungen (B x H x T): 225 x 215 x 325 mm (außen)
Farbe Schwarz
Höhe (metrisch) 200 mm (innen), 215 mm (außen)
Länge (metrisch) 325 mm
Material HDPE
Typ Auffangtablett
Breite (metrisch) 200 (innen), 225 mm (außen)
Zur Verwendung mit Abfallbehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Gefahrstoffen
Enthält Basiseinsatz
Menge 1 Stk.
Ausführung PE-HD elektrisch ableitfähig
Form Rechteckig
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar