Learn More
SCAT Auffangwanne
SCAT Auffangwannen nehmen Chemikalien sicher auf, sollte Ihr Kanister undicht sein oder überlaufen.
Marke: SCAT 117986
310.96 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Geeignet für eine Vielzahl an Kanistern
- Auffangen von Flüssigkeit im Falle einer Leckage
- Mit Basiseinsatz erhältlich, damit die Kanister stets sauber und trocken bleiben
- Optional mit elektrostatisch leitfähigem Material
- Hergestellt aus PE-HD oder optional PE-HD-ec
Spezifikation
24 L | |
Auffangschale mit Basiseinsatz, PE-HD elektrostatisch leitfähig, Abmessungen (B x H x T): 295 x 200 x 415 mm (innen), Abmessungen (B x H x T): 365 x 240 x 490 mm (außen) | |
200 mm (innen), 240 mm (außen) | |
HDPE | |
295 mm (innen), 365 mm (außen) | |
Umgang mit Gefahrstoffen | |
1 Stk. | |
Rechteckig |
Inner: 415 x 295 x 200 mm - Outer: 490 x 365 x 240 mm | |
Schwarz | |
414 mm (innen), 490 mm (außen) | |
Auffangtablett | |
Abfallkanister | |
Basiseinsatz | |
PE-HD elektrisch ableitfähig | |
Nicht autoklavierbar |