Learn More
Kautex™ HDPE-Ballonflaschen
Kapazität (metrisch): 10 l
Marke: Kautex™ 2000084133
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.24800kg
Beschreibung
- Naturfarben
- Gedruckte Graduierungsmarken in Blau
- Schraubverschluss
- Lieferbar mit Absperrhahn
Spezifikation
10 l | |
206 mm | |
6/Cs. | |
Ballonflasche |
50 mm | |
HDPE | |
Je 1 |