Learn More
Kartell™ Kanister aus HDPE
Zur Rationalisierung der Organisation von Laboren und kleinen Produktionslinien. Kartell™ Tank mit Hahn bietet die Möglichkeit, Wasser, wässrige Lösungen und Lösungsmittel auf kleinstem Raum zu optimieren.
Marke:  Kartell™ 0177000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10079922
  • 184.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 09-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus lebensmitteltauglichem PE mit hoher Dichte
  • Mit komfortablem Griff für die Verdrängung
  • Der Hahn wird so positioniert, dass der Tank stehen kann, sodass die Verwendung dieser Tanks bei der Verpackung und beim Transport von Flüssigkeiten erleichtert wird
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
380 mm
160 mm
10 l
300 mm
5