Learn More
SymLine Safety Waste Caps & Belüftungssystem
SymLine SafetyWasteCaps für die sichere Entsorgung von Flüssigabfall. Für maximalen Schutz und effizientes Arbeiten mit gefährlichen Abfallflüssigkeiten. Entdecken Sie die Flexibilität des weltweit führenden Systems für Lösungsmittelsicherheit.
89.00 € - 305.00 €
Spezifikation
Typ | Safety Waste Cap |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfallentsorgungssystem |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SymLine System |
Produktcode | Marke | Größe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16305988
![]() |
SymLine
106527 |
GL 45, GL 25 | Eingetauchte Fülllanze, Anschluss für Abluftfilter, elektrostatisch leitfähiges HDPE |
168.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17172566
![]() |
SymLine
306489 |
GL45. | 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm |
89.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17192566
![]() |
SymLine
306493 |
GL45. | 4 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm |
93.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17102576
![]() |
SymLine
306498 |
GL45. | 4 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Rohranschluss für Röhrchen mit (ID) 5,0 bis 11,5 mm |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17182566
![]() |
SymLine
306492 |
GL45. | 7 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm |
163.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10820411
![]() |
SymLine
106480 |
S60/61 | Elektronische Füllstandskontrolle für Zusammenbau des Verbindungstischs |
305.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Safety Waste Cap | |
Abfallentsorgungssystem | |
SymLine System |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SymLine Safety Waste Caps & Belüftungssystem