Learn More
SymLine Safety Waste Caps & Belüftungssystem
SymLine SafetyWasteCaps für die sichere Entsorgung von Flüssigabfall. Für maximalen Schutz und effizientes Arbeiten mit gefährlichen Abfallflüssigkeiten. Entdecken Sie die Flexibilität des weltweit führenden Systems für Lösungsmittelsicherheit.
Marke: SymLine 306493
76.34 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Abfallentsorgungssystem | |
4 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm | |
GL45. |
SymLine System | |
PTFE | |
Safety Waste Cap |