missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Abklärflasche, PE-HD, Enghals, 5 Liter, mit Hahn, Schraubkappe und Tragegriff

Artikelnummer. 10191911 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10191911

Marke: BRAND™ 131170

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verschlussmaterial: Polypropylen

  • Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
  • Enger Hals
  • Enthält Polypropylen-Absperrhahn, Schraubverschluss und Tragegriff
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 45 mm
Enthält Verschluss, Griffe
Material HDPE
Flaschenhalstyp Enghals
Produkttyp Saugflasche
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt