Learn More
Kartell™ BSP Zapfen
Zubehör für hochbelastbare Saugflaschen.
Marke: Kartell™ 0037500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zubehör für hochbelastbare Saugflaschen.
- Anschluss mit 12 mm tiefem Gewinde im Absauger
- Gewährleistet leckagefreie Leistungsfähigkeit
Spezifikation
Saugflaschen für höchste Beanspruchung | |
BSP Zapfen |