Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, mobil
Das Bewegen von Laborgeräten ist jetzt einfach. Der Metro HD Super Edelstahl-Labortisch mit offenem Unterbau und integrierten Mobilitätsfunktionen wurde für Sauberkeit, Stabilität und Komfort in jeder Laborumgebung entwickelt.
Marke:  Metro™ MWT307FC
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15907191
  • 918.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 5 in. (12.7 cm), davon zwei mit Fußbremsen
  • Nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
  • Bequeme Höhe von 34 in. (86.4 cm)
  • Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes „Abrollgeräusch“
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Rollen separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
Ideal für das Labor
34 Zoll
Vier Lenkrollen mit 5 in. Durchm., zwei mit Fußbremsen
182,5 cm
81,6 kg
76,2 cm
182,5 x 76,2 x 86,4 cm (72 x 30 x 34 in.)
Mit Unterboden
86,4 cm
72 in.
180 lb
30 in.
Chrome