Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Artikelnummer. p-7244360
Click to view available options
Beschreibung:
HCS CellMask Blaues Färbemittel
HCS CellMask™ Deep Red Färbemittel
HCS CellMask™ Green Färbemittel
HCS CellMask™ Nah-IR-Färbemittel
HCS CellMask™ Rotes Färbemittel
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10555854
Marke: Invitrogen™ H32720
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Ein Satz Fläschchen mit ausreichend Material, um insgesamt zehn 96-Well Mikrotiterplatten zu färben. Es ist ausreichend Reagenz für zehn 96-Well Mikrotiterplatten enthalten.
Für die einfache Visualisierung ganzer Zellen oder einzelner Zellstrukturen während der High-Content-Screening (HCS)-Assays mit HCS CellMask Färbemitteln, die für eine flexible Multiplexing- und Multiplex-Flexibilität in verschiedenen Farben erhältlich sind und unmittelbar nach der Fixierung und Permeabilisierung oder nach der Antikörpermarkierung zum Einsatz kommen können.
Identify entire cells (cytoplasm and nucleus) during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, and CellMask Near-IR stains, which are fluorophores that can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling. They are available in a variety of colors for multiplexing protocols.
Das HCS CellMask Blue Färbemittel ersetzt das HCS CellMask Blue Zytoplasma-/Kern-Färbemittel als Zellabgrenzungsmittel für HCS-Plattformen. HCS CellMask Färbemittel markieren die gesamte Zelle und bieten einen genauen Hintergrund, vor dem die Merkmale von Interesse beurteilt werden können. HCS CellMask Färbemittel können unmittelbar nach der Fixierung oder im letzten Schritt von Multiplexing-Protokollen auf Zellen aufgetragen werden und sind mit Detergenzien-basierten Zellpermeabilisierungsprotokollen kompatibel.
Wenn nur eine Zellkernfärbung gewünscht wird, können HCS NuclearMask™ Färbungen zur Messung des DNA-Gehalts verwendet werden, zusätzlich zur Ermöglichung einer robusten Zellabgrenzung. HCS NuclearMask™ Färbemittel sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, um die Flexibilität beim Multiplexing zu erhöhen.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Inhalt und Lagerung 1 Satz Fläschchen mit ausreichend Material für insgesamt zehn 96-Well Mikrotiterplatten.
Ausreichend Reagenz für zehn 96-Well Mikrotiterplatten. Bei ≤-20 °C trocken und vor Licht geschützt lagern.
Anregungswellenlängenbereich 346⁄442
Zur Verwendung mit (Geräte) High Content Gerät
Menge 1 Set
Nachweisverfahren Fluoreszent
Beschreibung HCS CellMask Blaues Färbemittel
Emission Sichtbar
Produktlinie CellMask
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluorescent Dye
Produkttyp Färbemittel
SubCellular Localization Zellkern, Zytoplasma und Zytosol, Cytosol, Nucleus