Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Artikelnummer. 16481821
Click to view available options
Beschreibung:
HCS CellMask Blaues Färbemittel
HCS CellMask™ Deep Red Färbemittel
HCS CellMask™ Green Färbemittel
HCS CellMask™ Nah-IR-Färbemittel
HCS CellMask™ Rotes Färbemittel
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16481821
Marke: Invitrogen™ H32722
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für die einfache Visualisierung ganzer Zellen oder einzelner Zellstrukturen während der High-Content-Screening (HCS)-Assays mit HCS CellMask Färbemitteln, die für eine flexible Multiplexing- und Multiplex-Flexibilität in verschiedenen Farben erhältlich sind und unmittelbar nach der Fixierung und Permeabilisierung oder nach der Antikörpermarkierung zum Einsatz kommen können.
Identify entire cells (cytoplasm and nucleus) during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, and CellMask Near-IR stains, which are fluorophores that can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling. They are available in a variety of colors for multiplexing protocols.
Die vielseitigen HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, CellMask nah-IR-Färbemittel sind Werkzeuge zur Zellabgrenzung für HCS-Plattformen (High Content Screening-Plattformen), zur Kennzeichnung der gesamten Zelle (Zytoplasma und Zellkern) und bieten einen genauen Hintergrund, vor dem die relevanten Merkmale beurteilt werden können. Die Färbemittel HCS CellMask Red und Blue ersetzen die HCS CellMask Red zytoplasmatische/nukleäre Färbemittel (Kat. Nr. H32711) und HCS CellMask Blaue zytoplasmatische/nukleäre Färbemittel (Kat. Nr. H34558).
HCS CellMask Färbemittel können unmittelbar nach der Fixierung oder im letzten Schritt von Multiplexing-Protokollen auf Zellen aufgetragen werden und sind mit Detergenzien-basierten Zellpermeabilisierungsprotokollen kompatibel. Wenn nur ein nukleäres Färbemittel gewünscht wird, können HCS NuclearMask Färbemittel zur Messung des DNA-Gehalts verwendet werden, zusätzlich zur Ermöglichung einer robusten Zellabgrenzung. HCS NuclearMask Färbemittel sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, um die Flexibilität beim Multiplexing zu erhöhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Beinhaltet 1 Satz Fläschchen mit ausreichend Material für insgesamt zehn 96-Well Mikrotiterplatten
. Bei ≤-20 °C mit Trockenmittel lagern und vor Licht schützen.
Format Fläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) High Content Gerät
Menge 1 Set
Nachweisverfahren Fluoreszent
Beschreibung HCS CellMask™ Nah-IR-Färbemittel
Produktlinie CellMask
Versandbedingung Raumtemperatur
Markertyp Fluoreszierender Farbstoff
Produkttyp Färbemittel
SubCellular Localization Zellkern, Zytoplasma und Zytosol, Cytosol, Nucleus