Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Beschreibung
Beinhaltet
Ein Satz Fläschchen mit ausreichend Material, um insgesamt zehn 96-Well Mikrotiterplatten zu färben. Es ist ausreichend Reagenz für zehn 96-Well Mikrotiterplatten enthalten.
Identify entire cells (cytoplasm and nucleus) during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, and CellMask Near-IR stains, which are fluorophores that can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling. They are available in a variety of colors for multiplexing protocols.
HCS CellMask Färbemittel können unmittelbar nach der Fixierung oder im letzten Schritt von Multiplexing-Protokollen auf Zellen aufgetragen werden und sind mit Detergenzien-basierten Zellpermeabilisierungsprotokollen kompatibel. Wenn nur ein nukleäres Färbemittel gewünscht wird, können HCS NuclearMask Färbemittel zur Messung des DNA-Gehalts verwendet werden, zusätzlich zur Ermöglichung einer robusten Zellabgrenzung. HCS NuclearMask Färbemittel sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, um die Flexibilität beim Multiplexing zu erhöhen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Inhalt und Lagerung | Beinhaltet 1 Satz Fläschchen mit ausreichend Material für insgesamt zehn 96-Well Mikrotiterplatten . Bei ≤-20 °C mit Trockenmittel lagern und vor Licht schützen. |
| Anregungswellenlängenbereich | 556/572 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | High Content Gerät |
| Menge | 1 Set |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Beschreibung | HCS CellMask™ Green Färbemittel |
| Emission | Sichtbar |
| Produktlinie | CellMask |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |