Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes hCG alpha
Artikelnummer. 15484943
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15484943
Marke: Invitrogen™ EHCG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Chorionic Gonadotropin (hCG) ELISA quantitates Hu CG in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CG. Principle of the method The Human CG solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Die vier humanen Glykoproteinhormone Choriongonadotropin (CG), luteinisierendes Hormon (LH), follikelstimulierendes Hormon (FSH) und schilddrüsenstimulierendes Hormon (TSH) sind Dimere, die aus Alpha- und Beta-Subeinheiten bestehen und nicht kovalent assoziiert sind. Die Alpha-Untereinheiten dieser Hormone sind identisch, ihre Beta-Ketten sind jedoch einzigartig und verleihen eine biologische Spezifität. Das durch dieses Gen codierte Protein ist die Alpha-Untereinheit und gehört zur Familie der Glykoprotein-Hormone-Alpha-Ketten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01215
Assay-Bereich 54.87 bis 40,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 50 pg/mL
Kalibrierbereich 50 bis 40000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 1081
Gensymbol CG-ALPHA,FSHA,GPHA1,GPHa,HCG,LHA,TSHA
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Apoptose
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym RP11-156F23.1, CG-ALPHA, FSHA, GPHA1, GPHa, HCG, LHA, TSHA
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min