Learn More
Taylor Wharton™ GEFRIERBEHAELTER HC 35L
Robust konstruiert, mit hoher Kapazität und Dewar-Kapazität für die Kryolagerung. Das Taylor Wharton™ HC35 Kryolagersystem mit hoher Kapazität verwendet einen praktischen Kanister mit Indexring und einer konischen inneren Spinne.
Marke: Taylor Wharton™ HC35
Beschreibung
- Große Aufbewahrungskapazität.
- Neue robuste Konstruktion – geripptes, hochfestes Aluminiumgehäuse, magnetisches Hinterrohr-Design und haltbarere Farbe.
- Vielseitiges Aufbewahrungssystem – praktischer Lagerungsring für den Kanisterindex und spitz zulaufender Innenstern.
- Hervorragende Vakuumleistung mit Superisolierung bietet maximale Haltezeiten.
- Sicherheit – Optionaler Alarm niedriger Stufe ist mit Fernüberwachungsfunktion verfügbar.
- Mobilität – Rollersockel sind für alle Modelle verfügbar
Spezifikation
35 l | |
681 mm | |
17,7/46 kg (leer/voll) |
1020 (6 pro Stange) 2ml-Fläschchen | |
10 Kanister, 67 x 279 mm | |
478 mm |