Learn More
Gibco™ HBSS, ohne Calcium, ohne Magnesium, ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
HBSS, ohne Calcium, ohne Magnesium, ohne Phenolrot
Marke:  Gibco™ 14175137
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11550476
  • 191.00 € / 2000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Wir bieten viele Gibco™ HBSS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ HBSS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ HBSS Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA
Hanks' Balanced Salzlösung, 20 x 100 ml, flüssig, 1x Konzentration, pH 6,7 bis 7,8, mit Glukose, Natriumhydrogencarbonat, Haltbarkeit 36 Monate, für Säugetierzellkulturen
Flüssig
Glukose, Natriumhydrogencarbonat
Säugetierzellkultur
20 x 100 ml
15 bis 30 °C
1 X
Hanks' Balanced Salzlösung
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
6,7 bis 7,8
Für In-vitro-Diagnostik