Learn More
Gibco™ HBSS, ohne Calcium, ohne Magnesium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075948
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Packungsgröße:
1 Set
100 Milliliter
20 PCS
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11580466
Marke: Gibco™ 14170070
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
HBSS, ohne Calcium, ohne Magnesium
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Wir bieten viele Gibco™ HBSS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ HBSS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ HBSS Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (14170-120). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485-Normen, FDA
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Beschreibung Hanks' Balanced Salzlösung, 100 ml, flüssig, 1x Konzentration, pH 7,0 bis 7,4, mit Glukose, Natriumhydrogencarbonat, Phenolrot, Haltbarkeit 36 Monate, für Säugetierzellkulturen
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Hanks' Balanced Salzlösung
Mit Additiven Glukose, Natriumhydrogencarbonat, Phenolrot
Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 7,0 bis 7,4
Menge 100 ml
Kennzeichnung Für In-vitro-Diagnostik