Learn More
Gibco™ HBSS, Calcium, Magnesium, kein Phenolrot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075947
Click to view available options
Menge:
500 ml
10 x 500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11550456
Marke: Gibco™ 14025050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
HBSS, Calcium, Magnesium, ohne Phenolrot
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet. Wir bieten viele Gibco™ HBSS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ HBSS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ HBSS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (14025-134). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485-Normen, FDA
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Beschreibung Hanks' Balanced Salzlösung, 500 ml, flüssig, 1x Konzentration, pH 7,0 bis 7,4, mit Calcium, Magnesium, Glukose, Natriumhydrogencarbonat, Haltbarkeit 36 Monate, für Säugetierzellkulturen
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Hanks' Balanced Salzlösung
Mit Additiven Calcium, Magnesium, Glukose, Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Kein Phenolrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 6,7 bis 7,8
Menge 500 ml
Kennzeichnung Für In-vitro-Diagnostik