Learn More
Horst™ Glattes Heizband, Modell HBS
Dieses vielseitige Heizband erfüllt hohe Anforderungen an Heizleistung und Betriebstemperatur in trockener Umgebung.
144.00 € - 666.74 €
Spezifikation
Elektrische Anforderungen | ∼230 V Spannung |
---|---|
Modell | HBS |
Produkttyp | Glattes Heizband |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10608472
|
Horst™
20301 |
0,5 lm |
172.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10047111
|
Horst™
20303 |
1,5 lm |
158.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10689422
|
Horst™
20309 |
10 lm |
666.74 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10408081
|
Horst™
20302 |
1 lm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10522512
|
Horst™
20304 |
2 L (m) |
217.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10057111
|
Horst™
20306 |
3 lm |
228.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10660003
|
Horst™
20307 |
5 lm |
325.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10138401
|
Horst™
20311 |
4 lm |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
∼230 V Spannung | |
HBS | |
Glattes Heizband |