Learn More
Horst™ HB Heizband
125.00 € - 163.00 €
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Modell | HB |
Länge (metrisch) Netzkabel | 0,5 m |
Breite (metrisch) | 30 mm |
Produkttyp | Wärmeband |
Produktcode | Marke | Wirkleistung | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wirkleistung | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10799632
|
Horst™
20202 |
250 w | 1,0 m |
125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10097021
|
Horst™
20203 |
350 w | 1,5 m |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10250732
|
Horst™
20204 |
500 w | 2,0 m |
163.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
230 V | |
0,5 m | |
Wärmeband |
HB | |
30 mm | |
Für sehr kleine Wickelradien |