Learn More
New Pig™ HazMat Spill Kits
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13,62 L
34.068- l - l, - l
79,49 L
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Säuren, Basen, Absorption unbekannter Flüssigkeiten
Säuren, Basen, Unbekanntes
Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel, Wasser
Unit Size:
1 Stück
Description
- Features absorbents proven for rapid response
- Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives,such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
- Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
- Prepacked container provides easy access to contents
- Temporary disposal bags with ties help make cleanup easier
- Tamperproof seals help prevent pilfering of spill response supplies
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 13,62 L |
| Material | Polyethylene, Polypropylene |
| Typ | Spill Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säuren, Basen, Absorption unbekannter Flüssigkeiten |
| Enthält | 1 External dia. 3 in., 46 in. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock, 1 External dia. 3 in., 10 ft. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock , 4 L x W: 20 x 15 in. PIG™ HazMat Mat Pad, 6 L x W: 6 x 2 in. Tamperproof Seal Label, 2 W x H: 18 x 30 in. Polyethylene Disposal Bags |