Learn More
Woodsafe™ Sharpsbin and Hazardous waste containers with yellow single lid
GREENER_CHOICE
Woodsafe is a cost-effective solution for reducing the use of fossil based plastic by 80% and CO2 emissions by 66%, documented in in a full LCA. Produced with residue from the forest industry using green energy. Available in sizes from 0.5 L to 50 L. Single and double lid versions.
17.24 € - 230.19 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 23907-1:2019. UN3291, ADR Approved
Verschlusstyp Permanent closure
Verschlussfarbe Yellow
Beschreibung Environmental friendly Sharpsbin
Farbe Brown, Yellow
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Follow instructions for safe and correct use
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
18742825
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Woodsafe™
1060212
6 L
230.19 €
30 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18702825
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Woodsafe™
1120212
12 L
217.11 €
20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18136539
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Woodsafe™
1250212
25 L
17.24 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18176539
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Woodsafe™
1500212
50 L
27.87 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Woodsafe™ offer a sustainable clinical waste management solution produced with residue from the Swedish forest industry
  • Lowers the use of Fossil-based plastic by 80%!
  • Lowers the carbon footprint by more than 60%, proved in full LCA
  • Made from 100% Biocomposite
  • The lid can be securely permanently closed for transportation to the final disposal
  • My Green Labs ACT Label
  • Follows same process as yellow bins and can be used to transport the same substances
  • Natural color and smell from wood - No migration of substances
  • Compliant with UN3291
  • Tested according to ISO 23907-1:2019
  • UN ADR Approved
  • Biocomposite have the same properties as fossil-based plastic and can be used exactly the same way
  • NOTE: String between lids is for delivery purpose, remove/break before use!
  • Stop burning plastic
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 23907-1:2019. UN3291, ADR Approved
Yellow
Brown, Yellow
Yes
Autoklavierbar
Safe Disposal of sharps and potentially Infectious Waste or medical waste
Biocomposite
Permanent closure
Environmental friendly Sharpsbin
Single-use
Unsteril
Bin, Lid, and Label
Cardboard
Biohazard Waste Container
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Lower climate impact and ACT label
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Woodsafe™ Sharpsbin and Hazardous waste containers with yellow single lid