Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27865
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17896406
  • 1020.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Regalsystem kann individuell erweitert werden
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Spezifikation
Spezifikation
Blau
205 L
Drum Rack
1236.00 mm
1236.00 mm
2100.00 mm
816.00 mm
110 kg
54.2 gal.
Stahl
48.66 in.
48.66 in.
82.68 in.
32.13 in.
242.51 lb.