Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27871
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17836396
  • 1575.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Regalsystem kann individuell erweitert werden
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Spezifikation
Spezifikation
Blau
225 L
Drum Rack
2470.00 mm
2470.00 mm
2100.00 mm
816.00 mm
199 kg
59.4 gal.
Stahl
97.24 in.
97.24 in.
82.68 in.
32.13 in.
438.72 lb.