Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27847
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17826576
  • 746.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Regalsystem kann individuell erweitert werden
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Spezifikation
Spezifikation
11.9 gal.
Stahl
45.51 in.
45.51 in.
78.74 in.
28.58 in.
180.78 lb.
45 L
Drum Rack
1156.00 mm
1156.00 mm
2000.00 mm
726.00 mm
82 kg