Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27837
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17816526
  • 601.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Regalsystem kann individuell erweitert werden
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Spezifikation
Spezifikation
5.3 gal.
Stahl
41.73 in.
41.73 in.
78.74 in.
17.20 in.
121.25 lb.
20 L
Drum Rack
1060.00 mm
1060.00 mm
2000.00 mm
437.00 mm
55 kg