Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)
Artikelnummer. p-200003671 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 L
40 l
Gewicht (metrisch):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17826356
Marke: asecos™ 27854
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Lagerung von aggressiven Chemikalien
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
  • Kunststoffwanne mit hoher Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien (z. B. Säuren und Laugen)
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 7.9 gal.
Kapazität (metrisch) 30 L
Material Stahl
Typ Drum Rack
Länge (angloamerikanisch) 39.84 in.
Länge (metrisch) 1012.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 39.84 in.
Breite (metrisch) 1012.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 78.74 in.
Höhe (metrisch) 2000.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 25.08 in.
Tiefe (metrisch) 637.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 108.03 lb.
Gewicht (metrisch) 49 kg