Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)
Artikelnummer. p-200003672 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 l
30 L
32 L
41 L
45 l
205 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17866526
Marke: asecos™ 27842
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Lagerung von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6.6 gal.
Kapazität (metrisch) 25 l
Material Stahl
Typ Drum Rack
Länge (angloamerikanisch) 51.65 in.
Länge (metrisch) 1312.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 51.65 in.
Breite (metrisch) 1312.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 78.74 in.
Höhe (metrisch) 2000.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 17.20 in.
Tiefe (metrisch) 437.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 147.71 lb.
Gewicht (metrisch) 67 kg