Learn More
Sartorius Hardware Package for Built-in Ionizer
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
Type: Software License
Beschreibung
- Built-in Ionizer Upgrade for Sartorius Cubis II Ultra Hi-Resolution High-Capacity Micro Balances
- Effectively neutralizes electrostatic charges from samples, container, or powder
- Helps ensure accurate results and stable readouts
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cubis™ II Mikrowaage mit hoher Kapazität |
| Typ | Softwarelizenz |