Learn More
Nabertherm™ Härteofen
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
11 l
17 l
30 l
40 l
60 l
Reglertyp:
B500
C540
Temperaturregelung:
Minuten bis max. Temp.: 105
Minuten bis max. Temp.: 120
Minuten bis max. Temp.: 180
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Max. Temperatur:1280 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | B500 |
| Kapazität (metrisch) | 17 l |
| Temperatur (metrisch) | 1280 °C |
| Typ | Härteofen |
| Modell | Tischplatte |
| Temperaturregelung | Minuten bis max. Temp.: 120 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 250 x 500 x 140 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 800 x 900 x 600 mm |