Learn More
Nabertherm™ Härteofen
Artikelnummer. 17348029 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
11 l
17 l
30 l
40 l
60 l
Reglertyp:
B500
C540
Temperaturregelung:
Minuten bis max. Temp.: 105
Minuten bis max. Temp.: 120
Minuten bis max. Temp.: 180
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17348029
Marke: Nabertherm™ N02R1NMNE
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kammeröfen eignen sich perfekt für den harten Einsatz im Labor, z. B. bei der Wärmebehandlung von Metallen, wenn eine robuste Isolierung mit leichten feuerfesten Ziegeln erforderlich ist. Die Öfen können mit vielfältigem Zubehör erweitert werden.
  • Max. Temperatur:1280 °C
Spezifikation
Reglertyp C540
Kapazität (metrisch) 11 l
Temperatur (metrisch) 1280 °C
Typ Härteofen
Modell Tischplatte
Temperaturregelung Minuten bis max. Temp.: 120
Abmessungen (T x B x H) innen 250 x 350 x 140 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 800 x 750 x 600 mm