Learn More
Nabertherm™ Härteofen
Artikelnummer. 17328029 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
11 l
17 l
30 l
40 l
60 l
Reglertyp:
B500
C540
Temperaturregelung:
Minuten bis max. Temp.: 105
Minuten bis max. Temp.: 120
Minuten bis max. Temp.: 180
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 17328029
Brand: Nabertherm™ N02H1NMNA
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Kammeröfen eignen sich perfekt für den harten Einsatz im Labor, z. B. bei der Wärmebehandlung von Metallen, wenn eine robuste Isolierung mit leichten feuerfesten Ziegeln erforderlich ist. Die Öfen können mit vielfältigem Zubehör erweitert werden.
  • Max. Temperatur:1280 °C
Specifications
Reglertyp C540
Kapazität (metrisch) 11 l
Temperatur (metrisch) 1280 °C
Typ Härteofen
Modell Tischplatte
Temperaturregelung Minuten bis max. Temp.: 180
Abmessungen (T x B x H) innen 250 x 350 x 140 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 800 x 750 x 600 mm