Learn More
RETSCH Teilkronen aus harteloxiertem Aluminium
3490.00 € - 4290.00 €
Produktcode | Marke | Enthält | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10004350
|
RETSCH
42.793.0002 |
10 Schnellverschlüsse für Probenauslässe | Für Zufuhrgrößen bis 10 mm |
4290.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10762711
|
RETSCH
42.793.0009 |
8 Schnellverschlüsse für Probenauslässe | Für Zufuhrgrößen bis 5mm |
3830.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10004360
|
RETSCH
42.793.0003 |
6 Schnellverschlüsse für Probenauslässe | Für Zufuhrgrößen bis 10 mm |
3490.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10044370
|
RETSCH
42.793.0001 |
8 Schnellverschlüsse für Probenauslässe | Für Zufuhrgrößen bis 10 mm |
3735.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Teilkopf | |
Harteloxiertes Aluminium |