Learn More
460ML KALIBRIERLOESUNG 0 MG/L O2 O2
Hochwertige, bikontonale Sauerstofflösungen ohne Sauerstoff aus Chemikalien in Reagenzienqualität, die in problemlosen, einfach zu mischenden Flaschen chemischer Komponenten enthalten sind.
Marke:  Hanna Instruments HI7040L
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.56700kg
Artikelnummer. 11504347
  • 25.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige, bikontonale Null-Sauerstoff-Lösung aus Chemikalien in Reagenzienqualität
  • Mit Chemikalien in Reagenzqualität zubereitet
  • Problemlose, einfache Mischung von Flaschen mit chemischen Komponenten
  • Luftdichte Dichtung zur Gewährleistung der Qualität der Lösung
  • Die bikomponente Null-Sauerstoff-Lösung wurde für die Kalibrierung sowohl polarographischer als auch galvanischer gelöster Sauerstoffsensoren entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
Polarographische und galvanische Sensoren für gelösten Sauerstoff
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium metabisulphite