Learn More
Corning™ Hank's Ausgewogene Salzlösungen
Click to view available options
Menge:
1 x 500 ml
6 x 500 mL
6 x 500 ml
Konzentration:
1 X
Mit Additiven:
Calcium, Magnesium
Unit Size:
6 Stück
Ohne Additive:
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
Ohne Kalzium, ohne Magnesium, No Magnesium
Description
Der pH-Wert von 10X-Lösungen muss nach Verdünnung auf 1X-Konzentration eingestellt werden.
Specifications
Specifications
| Farbe | Orangerot |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 30 °C |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Hanks' Balanced Salzlösung |
| Mit Additiven | Calcium, Magnesium |
| pH | 7,1 bis 7,4 |
| Menge | 1 x 500 ml |