Learn More
Brand™ HandyStep™ elektronische Mehrfachpipette
Ermöglicht ermüdungsfreies Dispensieren bei einer Vielzahl von Anwendungen. BRAND™ HandyStep™ Elektronische Mehrfachpipetten mit Motor vermindern die Belastung der Hand und verhindern Ungleichmäßigkeiten durch den Anwender.
Marke: Brand™ 705000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für ermüdungsfreies Dispensieren bei einer Vielzahl von Anwendungen. Die Konstruktion mit Motor vermindert die Belastung der Hand und verhindert Ungleichmäßigkeiten durch den Anwender.- Automatische Erkennung der Spitzengröße der kodierten BRAND PD-Spitzen, bei denen die Größe im Kolben kodiert ist.
- Nach dem Einsetzen der Spitze wird die Größe automatisch erkannt und angezeigt, so dass es einfach ist, das zu dosierende Volumen auszuwählen.
- Das offene System akzeptiert die meisten Dispensierspitzen von Drittanbietern.
- Stufenlose Volumeneinstellung von 1 µl bis 50 ml.
- Mit drei verschiedenen Funktionen: Dispensierung, automatische Dispensierung und Pipettierung.
- Im automatischen Modus nutzt das Instrument seine Lernfunktion, um das durchschnittliche Zeitintervall zwischen Ihren drei ersten Dispensierschritten zu berechnen und arbeitet dann automatisch in diesem Rhythmus weiter.
- Der austauschbare Nickel-Metall-Hybrid-Akkusatz kann im Gerät oder außerhalb von diesem geladen werden.
- CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.
Spezifikation
Nickel-Metallhydrid | |
BRAND™ PD-Spitzen und die meisten Spenderspitzen von Drittanbietern | |
Elektronischer Mehrfachdispenser | |
Ladestation und Netzteil | |
230 V |
CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG. | |
Kunststoff | |
1 bis 50 ml | |
Europa (kontinental) | |
50 Hz |